3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
L13743.06
L13743.03
L13743.06EA
113
EUR
L13743.06
L13743.03
3-Hydroxy-o-toluic acid ≥97%
3-Hydroxy-o-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 603-80-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 142-146°
Beilstein Reference: 2613791
MDL No.: MFCD00671541
Fórmula:
C₈H₈O₃ Ponto de Fusão: 142…146 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00671541 Número CAS: 603-80-5 |