6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
H32941.03
H32941.06
H32941.03EA
90.7
EUR
H32941.03
H32941.06
6-Bromo-2,3-difluorotoluene 95%
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 847502-81-2
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Refractive Index: 1.5105
Fórmula:
C₇H₅BrF₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07777161 Número CAS: 847502-81-2 |