3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B2969-1G
B2969-5G
B2969-25G
TCIAB2969-1GEA
16
EUR
TCIAB2969-1G
TCIAB2969-5G
TCIAB2969-25G
3-Bromo-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluorotoluene
Fórmula:
C₇H₆BrF Ponto de ebulição: 186°C |
Número MDL :
MFCD04972694 Número CAS: 59907-12-9 EINECS: 261-981-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |