Print…
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
H32155.06 H32155.14
H32155.06EA 84.8 EUR
H32155.06 H32155.14
5-Bromo-2,4-difluorotoluene ≥98%
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 159277-47-1 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 MDL No.: MFCD15144620
Fórmula: C₇H₅BrF₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15144620
Número CAS: 159277-47-1