Print…
4,4'-Dibromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethene
D3043-1G D3043-250MG D3043-5G
TCIAD3043-1GEA 34 EUR
TCIAD3043-1G TCIAD3043-250MG TCIAD3043-5G
4,4'-Dibromo-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4,4'-Dibromo-trans-stilbene
Fórmula: C₁₄H₁₀Br₂
Número MDL : MFCD00448009
Número CAS: 18869-30-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3516234db346e4348b289a7670572b452016da10&vid=3516234db346e4348b289a7670572b452016da10&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency