Print…
2,3,6-Trimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1563-1G T1563-5G
TCIAT1563-1GEA 51 EUR
TCIAT1563-1G TCIAT1563-5G
2,3,6-Trimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3,6-Trimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00092587
Número CAS: 60241-74-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=711d6ecc2aaf752f620242fcf224bed0ed2bd798&vid=711d6ecc2aaf752f620242fcf224bed0ed2bd798&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency