Print…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
I0816-25G I0816-5G
TCIAI0816-25GEA 35 EUR
TCIAI0816-25G TCIAI0816-5G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Número MDL : MFCD00020167
Número CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80dabe8eceddade9322e1acc1048bae0520e73af&vid=dbbf4566bc542613ec835a418d29349d4d2d5a05&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test