Print…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
L17587.06 L17587.18
L17587.06EA 34.8 EUR
L17587.06 L17587.18
Isobutyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 4247-02-3 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 2642305
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de Fusão: 74…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020167
Número CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8