Print…
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3488-5G B3488-1G B3488-25G
TCIAB3488-5GEA 34 EUR
TCIAB3488-5G TCIAB3488-1G TCIAB3488-25G
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 273°C
Número MDL : MFCD07780177
Número CAS: 16932-45-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&vid=e1b3e51055b795b93b97f9cd58a5046ea3ba8613&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C