Print…
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B25485.14 B25485.06 B25485.03
B25485.14EA 279 EUR
B25485.14 B25485.06 B25485.03
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 16932-45-9 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD07780177
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de Fusão: 91…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780177
Número CAS: 16932-45-9