Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 4-methoxyphenylacetate
A17940.14
A17940.22
A17940.36
A17940.14EA
49.4
EUR
A17940.14
A17940.22
A17940.36
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97+%
CAS No.: 23786-14-3
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 157…159 °C (19 mmHg) Densidade: 1,135 Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008454 Número CAS: 23786-14-3 EINECS: 245-886-1 |