Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 3-Methoxyphenylacetate
B20237.09
B20237.18
B20237.88
B20237.09EA
163
EUR
B20237.09
B20237.18
B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 18927-05-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.23
Boiling Point: 86-88°/0.5mm
MDL No.: MFCD00017205
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 86…88 °C (0,5 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017205 Número CAS: 18927-05-4 |