Print…
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H32094.03 H32094.09
H32094.03EA 63.6 EUR
H32094.03 H32094.09
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Purity: 98% CAS No.: 42330-10-9 Molecular Formula: C7H13BrO Formula Weight: 193.08 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 39°/1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09757526
Fórmula: C₇H₁₃BrO
Ponto de ebulição: 39 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,248
Ponto de Inflamação: 75 °C (167 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09757526
Número CAS: 42330-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II