Ruthenium, preto ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12354.04
12354.09
12354.04EA
283
EUR
12354.04
12354.09
Ruthenium, preto ≥99.9% (baseado em metais)
Ruthenium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Fórmula:
Ru Peso Molecular: 101.07 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011207 Número CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN: 3089 ADR: 4.1 II |