Ródio, preto ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12353.02
12353.04
12353.02EA
1420
EUR
12353.02
12353.04
Ródio, preto ≥99.9% (baseado nos metais)
Ródio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-16-6
Physical Form: Black powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Fórmula:
Rh Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011201 Número CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |