Print…
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L06461.03 L06461.06
L06461.03EA 28.2 EUR
L06461.03 L06461.06
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride ≥97%
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 56946-83-9 Molecular Formula: C4HCl3O2S2 Formula Weight: 251.54 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 256-257° Beilstein Reference: 1285315 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051665
Fórmula: C₄HCl₃O₂S₂
Ponto de ebulição: 256…257 °C
Densidade: 1,697
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051665
Número CAS: 56946-83-9
UN: 3265
ADR: 8,II