Print…
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-DL-β-Phe-OH
L19801.03 L19801.06
L19801.03EA 27.3 EUR
L19801.03 L19801.06
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 99%
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 614-19-7 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 2803286 MDL No.: MFCD00008064
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00008064
Número CAS: 614-19-7
EINECS: 210-371-2