Print…
3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
I0162-25ML I0162-500ML
TCIAI0162-25MLEA 16 EUR
TCIAI0162-25ML TCIAI0162-500ML
3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Isopropoxypropylamine
Fórmula: C₆H₁₅NO
Peso Molecular: 117.19 g/mol
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00008220
Número CAS: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
UN: 2734
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&vid=ef06b8c5858921fd9486e664a931086e46d2461f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %