4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
H32680.MD
H32680.03
H32680.MDEA
63.5
EUR
H32680.MD
H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 199287-52-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD08458005
Fórmula:
C₇H₄F₂O₂ Peso Molecular: 158.11 g/mol Ponto de Fusão: 68…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08458005 Número CAS: 199287-52-0 |