Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
B24200.09
B24200.18
B24200.09EA
43.3
EUR
B24200.09
B24200.18
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 96%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Purity: 96%
CAS No.: 7424-91-1
Molecular Formula: C6H12O4
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4100
Boiling Point: 76-77°/20mm
Beilstein Reference: 1561517
MDL No.: MFCD00010650
Fórmula:
C₆H₁₂O₄ Peso Molecular: 148.16 g/mol Ponto de ebulição: 76…77 °C (20 mmHg) Densidade: 1.06 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010650 Número CAS: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |