Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl 3,3-dimethoxypropanoate, Methyl 3,3-dimethoxypropionate
264340050
264340250
ACRO264340050EA
18.1
EUR
ACRO264340050
ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Fórmula:
C₆H₁₂O₄ Peso Molecular: 148.16 g/mol Ponto de ebulição: 166 °C (760 mmHg) Densidade: 1.06 g/cm³ Ponto de Inflamação: 65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010650 Número CAS: 7424-91-1 EINECS: 231-055-0 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |