Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl alpha-bromophenylacetate
B21114.30
B21114.09
B21114.18
B21114.30EA
842
EUR
B21114.30
B21114.09
B21114.18
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Purity: 97%
CAS No.: 2882-19-1
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 164 °C (30 mmHg) Densidade: 1,389 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013536 Número CAS: 2882-19-1 EINECS: 220-735-2 UN: 3265 ADR: 8,III |