Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50630.03
H50630.MD
H50630.03EA
132
EUR
H50630.03
H50630.MD
Ethyl (2-bromophenyl)acetate ≥98%
Ethyl (2-bromophenyl)acetate
Purity: 98%
CAS No.: 2178-24-7
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00051921
Fórmula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Ponto de Fusão: 35…38 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051921 Número CAS: 2178-24-7 |