Print…
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L06715.06 L06715.14
L06715.06EA 74.8 EUR
L06715.06 L06715.14
Dimethyl-3-nitrophthalate ≥98%
Dimethyl-3-nitrophthalate
Purity: 98% CAS No.: 13365-26-9 Molecular Formula: C10H9NO6 Formula Weight: 239.19 Melting Point: 67-70° Beilstein Reference: 1885570
Fórmula: C₁₀H₉NO₆
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017184
Número CAS: 13365-26-9