Print…
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3680-1G D3680-5G
TCIAD3680-1GEA 17 EUR
TCIAD3680-1G TCIAD3680-5G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (por GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Fórmula: C₅H₄Cl₂S
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022490
Número CAS: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&vid=ff6fd7fd43f696c21cbab49aac0b1cd053327d69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %