Print…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32487.03 H32487.09
H32487.03EA 24 EUR
H32487.03 H32487.09
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 98%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 400-76-0 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3291493
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Peso Molecular: 205.14 g/mol
Ponto de Fusão: 212…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407960
Número CAS: 400-76-0