Print…
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H32626.03 H32626.06
H32626.03EA 20.9 EUR
H32626.03 H32626.06
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Purity: 97+% CAS No.: 393-06-6 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 183-186° MDL No.: MFCD03407959
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407959
Número CAS: 393-06-6