Print…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31656.03 H31656.06
H31656.03EA 92 EUR
H31656.03 H31656.06
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 320-31-0 Molecular Formula: C8H4BrF3O2 Formula Weight: 269.02 MDL No.: MFCD07787468
Fórmula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso Molecular: 269.02 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07787468
Número CAS: 320-31-0