2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H32916.03
H32916.06
H32916.03EA
105
EUR
H32916.03
H32916.06
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 83265-56-9
Molecular Formula: C8H6F3NO3
Formula Weight: 221.14
MDL No.: MFCD00176651
Fórmula:
C₈H₆F₃NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00176651 Número CAS: 83265-56-9 |