N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Aminoethyldiisopropylamine, N,N-Bis(isopropyl)ethane-1,2-diamine
L04765.09
L04765.18
L04765.09EA
43.5
EUR
L04765.09
L04765.18
N,N-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N-Diisopropylethylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 121-05-1
Molecular Formula: C8H20N2
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 170°
Beilstein Reference: 1734800
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00015015
Fórmula:
C₈H₂₀N₂ Ponto de ebulição: 170 °C Densidade: 0,828 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015015 Número CAS: 121-05-1 EINECS: 204-447-4 ADR: 3,III |