Print…
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: D(-)-4-Hydroxyphenylglycine, H-D-Phg(4-OH)-OH, (R)-(-)-2-(4-Hydroxyphenyl)glycine, (-)-4-Hydroxy-D-phenylglycine, D-(-)-p-Hydroxyphenylglycine
H0758-25G H0758-500G H0758-100G
TCIAH0758-25GEA 17 EUR
TCIAH0758-25G TCIAH0758-500G TCIAH0758-100G
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de Fusão: 240°C
Número MDL : MFCD00004262
Número CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b15234893c238be0a3e11f869891f5fd6e002c&vid=f8b15234893c238be0a3e11f869891f5fd6e002c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -155.0 to -160.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency