Print…
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0774-1G M0774-5G
TCIAM0774-1GEA 16 EUR
TCIAM0774-1G TCIAM0774-5G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Ponto de ebulição: 207°C
Número MDL : MFCD00005245
Número CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
Merck Index: 14,04226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&vid=d262f283ed5bd7cc8eb070dc8fab3947c5cad491&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %