Print…
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
222569-1G 222569-5G
SIAL222569-1GEA 167 EUR
SIAL222569-1G SIAL222569-5G
4-Methyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
4-Methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₆N₂
Número MDL : MFCD00005245
Número CAS: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0