4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 97+%
CAS No.: 7554-65-6
Molecular Formula: C4H6N2
Formula Weight: 82.11
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.4945
Melting Point: 13°
Boiling Point: 204-207°
Beilstein Reference: 105204
Merck Reference: 14,4216
MDL No.: MFCD00005245
Fórmula:
C₄H₆N₂ Ponto de ebulição: 204…207 °C Ponto de Fusão: 13 °C Densidade: 1,018 Ponto de Inflamação: 96 °C (204 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005245 Número CAS: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 Merck Index: 14,4216 |