3,3-Dimethylpiperidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H25753.03
H25753.MD
H25753.06
H25753.03EA
190
EUR
H25753.03
H25753.MD
H25753.06
3,3-Dimethylpiperidine 95%
3,3-Dimethylpiperidine
Purity: 95%
CAS No.: 1193-12-0
Molecular Formula: C7H15N
Formula Weight: 113.20
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.4475
Odour: Amine-like
Boiling Point: 134-136°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00005995
Fórmula:
C₇H₁₅N Peso Molecular: 113.20 g/mol Ponto de ebulição: 134…136 °C Densidade: 0.81 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005995 Número CAS: 1193-12-0 EINECS: 214-767-6 ADR: 3 III |