Print…
1,2-Pentadiene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0805-1G P0805-5G
TCIAP0805-1GEA 283 EUR
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadiene ≥95.0% (por GC)
1,2-Pentadiene
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039943
Número CAS: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&vid=25d50b58a1cdb93c3a45c2b0a288f0f0a1bae5be&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %