Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 55% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
86863-100ML 86863-500ML
SIAL86863-100MLEA 175 EUR
SIAL86863-100ML SIAL86863-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 55% em solução aquosa, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II