Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
16198.18 16198.30 16198.A1
16198.18EA 77.9 EUR
16198.18 16198.30 16198.A1
Tetrabutylammonium hydroxide 55% (w/w) em solução aquosa
Tetrabutylammonium hydroxide
CAS No.: 2052-49-5 Molecular Formula: C16H37NO Formula Weight: 259.48 Flash Point: None Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.435 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to light yellow pH: 14 Beilstein Reference: 3571228 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00009425
As a reagent for ion-pair extractions
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.97
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II