Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 37% em metanol
Fornecedor: TCI
Perigo
T1948-25ML T1948-500ML
TCIAT1948-25MLEA 23 EUR
TCIAT1948-25ML TCIAT1948-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 37% em metanol
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e75978a90d30b3709eaf134d63773e77bb784e9&vid=72616a069e7d9e80dbe462d1cbcf5430b4412a43&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 37.0 to 40.7 w/w%