Print…
Tetrabutylammonium hydroxide 10% em metanol para titulação não aquosa
Fornecedor: TCI
Perigo
T0041-25ML T0041-500ML
TCIAT0041-25MLEA 43 EUR
TCIAT0041-25ML TCIAT0041-500ML
Tetrabutylammonium hydroxide 10% em metanol para titulação não aquosa
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula: C₁₆H₃₇NO
Peso Molecular: 259.48 g/mol
Ponto de Fusão: 29.85
Densidade: 0.968
Ponto de Inflamação: 11°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009425
Número CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a8a366cd558343310ccc4553af90f86880a9479&vid=4e2d14dd3d544cfe288fcae52614141ca99e6732&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Water max. 2.0 %