Tetrabutylammonium hydroxide 10% em água
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
T0955-25ML
T0955-500ML
T0955-100ML
TCIAT0955-25MLEA
19
EUR
TCIAT0955-25ML
TCIAT0955-500ML
TCIAT0955-100ML
Tetrabutylammonium hydroxide 10% em água
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Peso Molecular: 259.48 g/mol Ponto de Fusão: 29.85 Densidade: 0.968 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.5 % |
Bromide | max. 0.5 % |