Tetrabutylammonium hydroxide 10% em água para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
I0364-25ML
I0364-100ML
TCIAI0364-25MLEA
51
EUR
TCIAI0364-25ML
TCIAI0364-100ML
Tetrabutylammonium hydroxide 10% em água para cromatografia de par iônico
Tetrabutylammonium hydroxide
Fórmula:
C₁₆H₃₇NO Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009425 Número CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Absorbance (230nm) | max. 0.100 |
Absorbance (254nm) | max. 0.050 |
Absorbance (400nm) | max. 0.010 |