Print…
2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0833-25G I0833-5G
TCIAI0833-25GEA 226 EUR
TCIAI0833-25G TCIAI0833-5G
2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Isopropoxy-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane
Fórmula: C₉H₁₉BO₃
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Inflamação: 49°C
Número MDL : MFCD15143641
Número CAS: 61676-61-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&vid=b34f3b0a453f16920e85b35574a8f76de9791a51&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %