Print…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
I0658-25G I0658-5G I0658-100G
TCIAI0658-25GEA 57 EUR
TCIAI0658-25G TCIAI0658-5G TCIAI0658-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₉H₁₉BO₃
Peso Molecular: 186.06 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 37°C
Número MDL : MFCD00192241
Número CAS: 61676-62-8
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&vid=ac576071000bc716e872ab65e949b7b33c22bc33&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %