Print…
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
417149-100ML 417149-25ML 417149-5ML
SIAL417149-100MLEA 460 EUR
SIAL417149-100ML SIAL417149-25ML SIAL417149-5ML
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Sigma-Aldrich®
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₉H₁₉BO₃
Número MDL : MFCD00192241
Número CAS: 61676-62-8