N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A17114.14
A17114.22
A17114.14EA
141
EUR
A17114.14
A17114.22
N,N'-Diisopropylethylenediamine 97%
N,N'-Diisopropylethylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 4013-94-9
Molecular Formula: C8H20N2
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4289
Boiling Point: 169-171°
Beilstein Reference: 1735571
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008864
Fórmula:
C₈H₂₀N₂ Ponto de ebulição: 169…171 °C Densidade: 0,798 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008864 Número CAS: 4013-94-9 EINECS: 223-666-6 ADR: 3,III |