6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Fluoro-6-methylaniline
F0817-5G
F0817-1G
TCIAF0817-5GEA
158
EUR
TCIAF0817-5G
TCIAF0817-1G
6-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por análise titulométrica)
6-Fluoro-o-toluidine
Fórmula:
C₇H₈FN Ponto de ebulição: 89°C Ponto de Inflamação: 77°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD06658252 Número CAS: 443-89-0 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |