Print…
2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-3-methylaniline, 3-Amino-2-fluorotoluene
F0554-1G F0554-5G
TCIAF0554-1GEA 17 EUR
TCIAF0554-1G TCIAF0554-5G
2-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.14 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06410915
Número CAS: 1978-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&vid=707773c1f5b59abd43a6f6d5cfb4bd2a22d644c7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %