Print…
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
H33566.03 H33566.06 H33566.14
H33566.03EA 32.4 EUR
H33566.03 H33566.06 H33566.14
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 10538-49-5 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 61-66° MDL No.: MFCD00060325
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Ponto de Fusão: 61…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060325
Número CAS: 10538-49-5