3,6-Dichloropicolinic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27146.06
H27146.03
H27146.06EA
194
EUR
H27146.06
H27146.03
3,6-Dichloropicolinic acid 96%
3,6-Dichloropicolinic acid
Purity: 96%
CAS No.: 1702-17-6
Molecular Formula: C6H3Cl2NO2
Formula Weight: 192.00
Flash Point:
Fórmula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078655 Número CAS: 1702-17-6 EINECS: 216-935-4 Merck Index: 14,2400 |